Tisk…
2,6-Dichloropurine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichloro-9H-purine
OR11256-100G
APOSOR11256-100GEA 3230 CZK
APOSOR11256-100G
2,6-Dichloropurine
2,6-Dichloropurine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₄
MW: 189 g/mol
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077725
CAS číslo: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6