Tisk…
6-Chloropurine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
OR11255-100G OR11255-25G OR11255-500G
APOSOR11255-100GEA 992 CZK
APOSOR11255-100G APOSOR11255-25G APOSOR11255-500G
6-Chloropurine 97%
6-Chloropurine
Vzorec: C₅H₃ClN₄
MW: 154.56
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075825
CAS číslo: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Merck Index: 13,02180