Tisk…
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11253-5G OR11253-10G
APOSOR11253-5GEA 622 CZK
APOSOR11253-5G APOSOR11253-10G
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683112
CAS číslo: 40972-86-9