Tisk…
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
OR11252-1G OR11252-5G OR11252-10G
APOSOR11252-1GEA 744 CZK
APOSOR11252-1G APOSOR11252-5G APOSOR11252-10G
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02094029
CAS číslo: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III