Tisk…
4-Butylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-n-Butylbenzeneboronic acid
OR11251-25G OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA 2650 CZK
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
Bod tání: 91…106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093926
CAS číslo: 145240-28-4