Tisk…
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1125-100G
APOSOR1125-100GEA 4630 CZK
APOSOR1125-100G
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Bod varu: 210…212 °C
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00023199
CAS číslo: 4472-44-0