Tisk…
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11235-1G OR11235-25G OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA 622 CZK
APOSOR11235-1G APOSOR11235-25G APOSOR11235-5G
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide 99%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂S₂
Bod varu: 200 °C/3mmHg
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041358
CAS číslo: 5335-87-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III