Tisk…
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11230-100G OR11230-25G
APOSOR11230-100GEA 662 CZK
APOSOR11230-100G APOSOR11230-25G
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181083
CAS číslo: 72830-09-2
EINECS: 416-440-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III