Tisk…

4-Nitrophenyl chloroformate

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 2070 CZK
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
4-Nitrophenyl chloroformate
4-Nitrophenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Bod varu: 159…162 °C/19mmHg
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007321
CAS číslo: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR