Tisk…
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11224-25G OR11224-5G
APOSOR11224-25GEA 0 CZK
APOSOR11224-25G APOSOR11224-5G
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Vzorec: C₉H₇NO₆
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024510
CAS číslo: 35092-89-8