Tisk…
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 3540 CZK
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007435
CAS číslo: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II