Tisk…
1-Naftylizokyanát
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
OR11220-100G OR11220-250G OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA 2240 CZK
APOSOR11220-100G APOSOR11220-250G APOSOR11220-25G
1-Naftylizokyanát
1-Naftylizokyanát
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₁₁H₇NO
MW: 169,18 g/mol
Bod varu: 267 °C
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00003881
CAS číslo: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III