Tisk…
4-Methyl-3-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methoxy-4-methyl-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitrotoluene, Methyl 3-nitro-p-tolyl ether
OR11214-25G OR11214-5G
APOSOR11214-25GEA 1450 CZK
APOSOR11214-25G APOSOR11214-5G
4-Methyl-3-nitroanisole
4-Methyl-3-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Bod varu: 266…267 °C
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,207 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007173
CAS číslo: 17484-36-5
EINECS: 241-500-0