Tisk…
3-Methyl-2-nitroanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11213-10G OR11213-25G OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA 910 CZK
APOSOR11213-10G APOSOR11213-25G APOSOR11213-5G
3-Methyl-2-nitroanisole 97%
3-Methyl-2-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod varu: 170 °C/35mmHg
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007179
CAS číslo: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8