6-Nitro-o-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
6-Nitro-2-methylaniline, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline
OR11212-100G
OR11212-10G
OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA
1240
CZK
APOSOR11212-100G
APOSOR11212-10G
APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidine
6-Nitro-o-toluidine
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Bod tání: 93…96 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007744 CAS číslo: 570-24-1 EINECS: 209-329-6 UN: 2660 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...