Tisk…
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-methoxycarbonylbenzoic Acid, 3-Amino-4-carbomethoxybenzoic Acid, 2-Aminoterephthalic Acid 1-Methyl Ester
OR11206-25G
APOSOR11206-25GEA 10750 CZK
APOSOR11206-25G
1-Methyl-2-aminoterephthalate
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Bod tání: 218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00189374
CAS číslo: 60728-41-8