Tisk…
4-Iodocumene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-4-isopropylbenzene, 2-(4-Iodophenyl) propane
OR11205-25G OR11205-5G
APOSOR11205-25GEA 0 CZK
APOSOR11205-25G APOSOR11205-5G
4-Iodocumene 95%
4-Iodocumene
Vzorec: C₉H₁₁I
MW: 246.09
Bod varu: 236…238 °C
Hustota: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013711
CAS číslo: 17356-09-1
EINECS: 241-384-1