Tisk…
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11204-250G OR11204-50G
APOSOR11204-250GEA 1910 CZK
APOSOR11204-250G APOSOR11204-50G
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₃
Bod tání: 239…241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180547
CAS číslo: 56187-37-2