Tisk…
2-Methoxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11202-100G OR11202-500G
APOSOR11202-100GEA 2360 CZK
APOSOR11202-100G APOSOR11202-500G
2-Methoxybenzonitrile 97%
2-Methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 256 °C
Hustota: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001783
CAS číslo: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III