5-Methoxybenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR11201-10G
OR11201-1G
OR11201-5G
APOSOR11201-10GEA
2530
CZK
APOSOR11201-10G
APOSOR11201-1G
APOSOR11201-5G
5-Methoxybenzimidazole
5-Methoxybenzimidazole
Vzorec:
C₈H₈N₂O MW: 148,17 g/mol Bod tání: 121…126 …lit °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272526 CAS číslo: 4887-80-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...