Tisk…
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1120-100G OR1120-25G OR1120-500G
APOSOR1120-100GEA 1660 CZK
APOSOR1120-100G APOSOR1120-25G APOSOR1120-500G
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99+%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod varu: 154…156 °C/10mmHg
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008728
CAS číslo: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0