2-Quinoxalinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Quinoxalinone, 2(1H)-Quinoxalinone, 2-Hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol
OR11198-500G
APOSOR11198-500GEA
2360
CZK
APOSOR11198-500G
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Vzorec:
C₈H₆N₂O MW: 146,15 g/mol Bod tání: 271…272 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006722 CAS číslo: 1196-57-2 |