Tisk…
2-Hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
OR11197-500G
APOSOR11197-500GEA 3060 CZK
APOSOR11197-500G
2-Hydroxypyridine
2-Hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Bod varu: 280…281 °C
Bod tání: 105…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006268
CAS číslo: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III