3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11194-25G
OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA
622
CZK
APOSOR11194-25G
APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃ Bod tání: 142…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671541 CAS číslo: 603-80-5 |