4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR11167-25G
OR11167-5G
APOSOR11167-25GEA
4270
CZK
APOSOR11167-25G
APOSOR11167-5G
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO Bod varu: 180 °C/15mmHg Bod tání: 142…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236039 CAS číslo: 4755-50-4 UN: 3261 ADR: 8,II |