Tisk…
Diethyl-3-oxoglutarate 97%
Varování
OR11166-100G OR11166-25G OR11166-5G
APOSOR11166-100GEA 3410 CZK
APOSOR11166-100G APOSOR11166-25G APOSOR11166-5G
Diethyl-3-oxoglutarate 97%
Diethyl-3-oxoglutarate
Vzorec: C₉H₁₄O₅
MW: 202,21 g/mol
Bod varu: 250 °C
Hustota: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009200
CAS číslo: 105-50-0
EINECS: 203-302-2