5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11164-1G
OR11164-250MG
OR11164-5G
APOSOR11164-1GEA
2530
CZK
APOSOR11164-1G
APOSOR11164-250MG
APOSOR11164-5G
5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
5,6-Dimethoxybenzimidazole
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₂ Bod tání: 179…185 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00612461 CAS číslo: 72721-02-9 |