Tisk…
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111618-10G OR111618-1G OR111618-5G
APOSOR111618-10GEA 21100 CZK
APOSOR111618-10G APOSOR111618-1G APOSOR111618-5G
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
2-(4-Nitrophenyl)acetohydrazide
Vzorec: C₈H₉N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01001352
CAS číslo: 6144-81-6