Tisk…
3,5-Dimethylbenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111592-1G OR111592-5G
APOSOR111592-1GEA 2480 CZK
APOSOR111592-1G APOSOR111592-5G
3,5-Dimethylbenzhydrazide
3,5-Dimethylbenzhydrazide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01993717
CAS číslo: 27389-49-7