Tisk…
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
OR11157-25G OR11157-5G
APOSOR11157-25GEA 1660 CZK
APOSOR11157-25G APOSOR11157-5G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Vzorec: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001598
CAS číslo: 615-94-1