Tisk…
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111558-1G OR111558-5G
APOSOR111558-1GEA 1120 CZK
APOSOR111558-1G APOSOR111558-5G
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Vzorec: C₈H₈Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16661134
CAS číslo: 458543-81-2