3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111552-10G
OR111552-1G
OR111552-5G
APOSOR111552-10GEA
16340
CZK
APOSOR111552-10G
APOSOR111552-1G
APOSOR111552-5G
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₅H₉N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03422571 CAS číslo: 55361-49-4 |