6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
OR111545-1G
OR111545-5G
OR111545-10G
APOSOR111545-1GEA
1240
CZK
APOSOR111545-1G
APOSOR111545-5G
APOSOR111545-10G
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Vzorec:
C₅H₃ClN₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01219639 CAS číslo: 33050-32-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |