Tisk…
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111527-1G OR111527-250MG
APOSOR111527-1GEA 16770 CZK
APOSOR111527-1G APOSOR111527-250MG
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Vzorec: C₇H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781654
CAS číslo: 41330-49-8