Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111513-1G OR111513-5G OR111513-250MG
APOSOR111513-1GEA 8070 CZK
APOSOR111513-1G APOSOR111513-5G APOSOR111513-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772808
CAS číslo: 116355-16-9