Tisk…
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111505-100MG OR111505-1G OR111505-250MG
APOSOR111505-100MGEA 622 CZK
APOSOR111505-100MG APOSOR111505-1G APOSOR111505-250MG
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17012354
CAS číslo: 62012-54-8