Tisk…
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,6-Dichlorobenzimidazole, 5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR11150-1G OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA 1450 CZK
APOSOR11150-1G APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Bod tání: 205…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211325
CAS číslo: 6478-73-5