Tisk…
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111498-1G OR111498-250MG
APOSOR111498-1GEA 26880 CZK
APOSOR111498-1G APOSOR111498-250MG
6-Bromo-7-methylquinoxaline
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16987756
CAS číslo: 646504-80-5