Tisk…
Ethynylcyklopropan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopropylacetylene
OR11148-100G OR11148-25G OR11148-5G
APOSOR11148-100GEA 5360 CZK
APOSOR11148-100G APOSOR11148-25G APOSOR11148-5G
Ethynylcyklopropan 98%
Ethynylcyklopropan
Vzorec: C₅H₆
MW: 66.1
Bod varu: 51 °C
Hustota: 0.781 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02181090
CAS číslo: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
UN: 1993
ADR: 3 II