6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111473-1G
OR111473-250MG
APOSOR111473-1GEA
1370
CZK
APOSOR111473-1G
APOSOR111473-250MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Vzorec:
C₉H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11553070 CAS číslo: 847144-72-3 |