Tisk…
Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111472-250MG
APOSOR111472-250MGEA 2110 CZK
APOSOR111472-250MG
Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Vzorec: C₁₄H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18413138
CAS číslo: 185336-03-2