4-Cyanophenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11147-250MG
OR11147-500MG
APOSOR11147-250MGEA
1660
CZK
APOSOR11147-250MG
APOSOR11147-500MG
4-Cyanophenyl isocyanate
4-Cyanophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec:
C₈H₄N₂O MW: 144,13 g/mol Bod tání: 101…104 °C Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
40465-45-0 EINECS: 254-934-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |