Tisk…
6-Chloroquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 622 CZK
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Bod varu: 117…119 °C
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047594
CAS číslo: 5448-43-1