Tisk…
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-methyl-2-(1h-pyrazol-3-yl)phenol
OR111446-1G
APOSOR111446-1GEA 3640 CZK
APOSOR111446-1G
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424535
CAS číslo: 57148-86-4