Tisk…
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111442-1G OR111442-5G
APOSOR111442-1GEA 0 CZK
APOSOR111442-1G APOSOR111442-5G
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₆H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128277
CAS číslo: 54820-92-7