Tisk…
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR111431-1G OR111431-250MG
APOSOR111431-1GEA 5860 CZK
APOSOR111431-1G APOSOR111431-250MG
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840279
CAS číslo: 1217061-44-3