3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111421-1G
OR111421-250MG
OR111421-500MG
APOSOR111421-1GEA
15940
CZK
APOSOR111421-1G
APOSOR111421-250MG
APOSOR111421-500MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26099141 CAS číslo: 590409-14-6 |