Tisk…
3,3-Dimethyl-1-butyne
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Dimethylbutyne
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 8070 CZK
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimethyl-1-butyne
3,3-Dimethyl-1-butyne
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 37…38 °C
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,671 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008852
CAS číslo: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II