Tisk…
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111400-10G OR111400-5G OR111400-1G
APOSOR111400-10GEA 2530 CZK
APOSOR111400-10G APOSOR111400-5G APOSOR111400-1G
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871297
CAS číslo: 117391-48-7