4-Bromo-2-nitrotoluene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11140-100G
OR11140-25G
APOSOR11140-100GEA
1450
CZK
APOSOR11140-100G
APOSOR11140-25G
4-Bromo-2-nitrotoluene 96%
4-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Bod varu: 130 °C/12mmHg Bod tání: 45…48 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041243 CAS číslo: 60956-26-5 EINECS: 262-536-3 |